Läs mer
Azlon™ Prolypropylen Heavy Duty Carboy-flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11393494
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Trådstorlek (metrisk):
45mm
80mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk) unitSize
11393494 20 L 80mm Varje
11373494 5 L 45mm Varje
11383494 10 L 80mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393494 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BNP20B
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kraftig, kemiskt resistent polypropen. Azlon™ Polypropen Heavy Duty Carboy-flaska inkluderar ett gjutet handtag för säker och säker transport. Squat form ger enkel placering på hyllor, bänk eller under transport. Formgjutna graderingar ger snabb och enkel volymbedömning. Autoklaverbar vid 121° C. Lock på 10L och 20L carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar.
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Squat form för enkel placering på hyllor, bänk eller under transport
  • Gjuten handtag för säker och säker bäring
  • Formgjutna graderingar för snabb och enkel volymbedömning
  • Autoklaverbar vid 121° C
  • Hattar på 10L och 20L carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Inkluderar Handtag och lock
Material Polypropen
Kvantitet 1/PK
Bredd (metrisk) 350mm
Trådstorlek (metrisk) 80mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 420 mm