Läs mer
Azlon™ Polypropen tunga karboyflaskor
Produktkod. p-8001856
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11373494 5 L Varje
11383494 10 L Varje
11393494 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373494 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BNP05B
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kraftig, kemiskt resistent polypropen. Azlon™ Polypropylen Heavy Duty Carboy Bottle har ett formgjutet handtag för säker och trygg bärning. Squat form ger enkel placering på hyllor, bänkskivor eller under transport. Formgjutna graderingar ger snabb och enkel volymbedömning. Autoklavabbar vid 121 °C. Lock på 10L och 20L baljonger har formgjutna borrguidar för att underlätta installationen av matningslinjer.
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Squat form för enkel placering på hyllor, bänk eller under transport
  • Gjuten handtag för säker och säker bäring
  • Formgjutna graderingar för snabb och enkel volymbedömning
  • Autoklaverbar vid 121° C
  • Hattar på 10L och 20L carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsstorlek 45 mm
Examen Ja
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Handtag och lock
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 220 mm
Kvantitet 1 st.