Läs mer
Azlon™ PTFE-bägare
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Består av USP klass VI klass PTFE, Azlon™ PTFE-bägare är resistenta mot de flesta kemikalier och är även lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel.
- Opaka PTFE-bägare
- Styv och icke-porös med en slät yta
- Beständig mot alla kemikalier utom smälta alkalimetaller och fluor
- Är effektiva substitut för platina
- Tål temperaturer upp till 260 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ogenomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 32 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Laboratorier för hantering av kemikalier |
| Höjd (metrisk) | 47 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | -20 °C till +135 °C |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |