Läs mer
Azlon™ PTFE ärmar
Produktkod. 11363714
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11363714
Brand: Azlon SWN961
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ren PTFE för överlägsen kemikalie-, korrosions- och kontamineringsbeständighet, hög termisk stabilitet och goda böjegenskaper. Azlon™ PTFE-hylsor bildar en fettfri gastät tätning för slipade glasfogar. Finns i standardfogstorlekar för exakt passform.
  • Stympad kon av ren PTFE
  • Tillåter enkel separering av leder
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Enastående motståndskraft mot trötthet
  • Arbetstemperaturintervall från -100 °C till +250 °C
  • Ingen förorening från fogfett
  • Avsedd för enstaka eller tillfällig användning
  • Lämplig för lågvakuumarbete
  • USP Klass VI klass PTFE
  • Verifierad för applikationer i kontakt med livsmedel enligt amerikanska bestämmelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För lågvakuumarbete
Material PTFE
Produkttyp Ärmar
Temperaturområde (metriskt) –100 till 250 °C
Standard konisk led nr. 14/23
Typ Stympad kon