Läs mer
Azlon™ PTFE ärmar
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Tillverkad av ren PTFE för överlägsen kemikalie-, korrosions- och kontamineringsbeständighet, hög termisk stabilitet och goda böjegenskaper. Azlon™ PTFE-hylsor bildar en fettfri gastät tätning för slipade glasfogar. Finns i standardfogstorlekar för exakt passform.
- Stympad kon av ren PTFE
- Tillåter enkel separering av leder
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Enastående motståndskraft mot trötthet
- Arbetstemperaturintervall från -100 °C till +250 °C
- Ingen förorening från fogfett
- Avsedd för enstaka eller tillfällig användning
- Lämplig för lågvakuumarbete
- USP Klass VI klass PTFE
- Verifierad för applikationer i kontakt med livsmedel enligt amerikanska bestämmelser
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För lågvakuumarbete |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Ärmar |
| Temperaturområde (metriskt) | –100 till 250 °C |
| Standard konisk led nr. | 29/32 |
| Typ | Stympad kon |