Läs mer
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Produktkod. 12083344
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12083344 150 mm Varje
12093344 200 mm Varje
12003354 250 mm Varje
12013354 300 mm Varje
12023354 350 mm Varje
12033354 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12083344 Leverantör Azlon Leverantörsnummer SWN542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
  • Will withstand 260°C
  • PTFE covered with plain ends
  • Diameter: 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (applikation) Stirring even the most corrosive liquid
Längd (engelska) 5.9 in.
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Material PTFE