Läs mer
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Beskrivning
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | Stirring even the most corrosive liquid |
| Längd (engelska) | 5.9 in. |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | PTFE |