Läs mer
Quickfit™ Vanlig sidoarm och jordhylsa Büchner kolv
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
145 mm
172 mm
227 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
85 mm
105 mm
136 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Tungvägg och baskonstruktion för vakuumarbete
- Precisionsslipad Quickfit™ uttag
- Med traditionell sidoarm i vanligt glas för att acceptera vakuumslangar med 9 mm hål
- Tungvägg och baskonstruktion för vakuumarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6556 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 227 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 136 mm |