Läs mer
Azlon™ Gummi koner
Produktkod. 12423591
Change view
För användning med (utrustning):
Adaptrar 3690: serie
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12423591 Adaptrar 3690: serie 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12423591 Leverantör Azlon Leverantörsnummer CON0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.20 SEK
    449.88 SEK / 1 uppsättningar
    Save 113.32 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
För montering av Gooch-deglar på Adaptrar 3690:-serien
  • Tillverkad av naturgummi
  • Set med sex storlekar; 15, 22, 28, 36, 42 och 52 mm ID på toppen
  • Kan även användas för montering av filtertrattar i Buchner-kolvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Adaptrar 3690: serie
Kvantitet 1/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 7 mm ID i nedre änden, 15 mm ID i övre änden
Material Naturgummi
Typ Gummi koner