Läs mer
Azlon™ Gummipipettfyllmedel
Produktkod. 10507055
Change view
Typ av grepp:
Ensam
Tvåhandsvapen
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av grepp Förpackningsstorlek
10507055 Tvåhandsvapen Varje
10430295 Ensam Varje
15718047 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10507055 Leverantör Azlon Leverantörsnummer PWY144
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lämplig för pipetter upp till 100 ml
  • Lämplig för pipetter upp till 100 ml
  • Pipettfyllare fungerar via en serie glaskulventiler för luftutsläpp, sug och leverans
  • PWY145 är lämplig för enhandsdrift
Specifikationer
För användning med Pipett
Typ av grepp Tvåhandsvapen
Material Gummi
Typ Pipettfyllare