Läs mer
Azlon™ Gummipipettfyllmedel
Product Code. 15718047
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Varje
Typ av grepp:
Ensam
Tvåhandsvapen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size Typ av grepp
15718047 Varje -
10507055 Varje Tvåhandsvapen
10430295 Varje Ensam
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15718047 Supplier Azlon Supplier No. PWY146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.10 SEK
    265.41 SEK / Paket med 1
    Save 65.69 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Add to basket
Lämplig för pipetter upp till 100 ml
  • Lämplig för pipetter upp till 100 ml
  • Pipettfyllare fungerar via en serie glaskulventiler för luftutsläpp, sug och leverans
  • PWY145 är lämplig för enhandsdrift
  • PWY146 har ett förlängt insatsmunstycke för förbättrat grepp
Specifications
Material Gummi
Typ Pipettfyllare
Kvantitet 1/Pk.