Läs mer
Azlon™ Skruvlock för ventilerade tvättflaskor med bred mun
Produktkod. 15387057
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15387057 Orange Paket med 5
15377057 Blått -
15367057 Klart Paket med 5
15347057 Rött Paket med 5
15337057 Vitt Paket med 5
15357057 Gult Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15387057 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WBCAPVOR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 SEK
    197.72 SEK / Paket med 5
    Save 55.28 SEK
    21% Av
I lager
Kapsyler för tvättflaskor med bred hals med dip-tube och patenterade DripLok™ ångavluftningsventil som förhindrar att lösningsmedel droppar.
  • Finns i sex färger
  • PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Färg Orange
Kvantitet 5/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen