Läs mer
Azlon™ Silicone Rubber Hand/Finger Protector
Produktkod. 12018841
Change view
Storlek:
Finger
Intermediär
Liten
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12018841 Finger Varje
12098831 Intermediär Varje
12008841 Liten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12018841 Leverantör Azlon Leverantörsnummer PGR406
I lager
Ideal for safe handling of hot beakers, flasks
  • Capable of withstanding temperatures up to 250°C
  • For handling cold objects down to -57°C
  • Contact surfaces are multi-studded for positive grip
Specifikationer
Material Silikon
Produkttyp Hand-/fingerskydd
Storlek Finger
För användning med (applikation) For Safe Handling Of Hot Beakers, Flasks etc