Läs mer
Azlon™ Azlon™ Silikongummi hand-/fingerskydd
Beskrivning
- Kan tåla temperaturer upp till 250 °C
- För hantering av kalla föremål ner till -57 °C
- Kontaktytor är flernitade för positivt grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Hand-/fingerskydd |
| Storlek | Intermediär |
| För användning med (applikation) | För säker hantering av varma bägare, flaskor etc |