Läs mer
Azlon™ Spouted HDPE Bucket
Färg:
Black
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Handle grip for easy lifting and carrying
- Choice of white or black
- Moulded graduation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spouted Bucket |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Black |
| Diameter (metrisk) Yttre | 330 mm |
| Höjd (metrisk) | 315 mm |
| Kvantitet | 1 Ea. |