Läs mer
Azlon™ Squat Form Cylinder i polypropen
Beskrivning
Designfunktioner:
- Squat design säkerställer stabilitet
- Unik självdränerande bas eliminerar vattenuppsamling under tvätt i en automatisk laboratorietvättmaskin, vilket resulterar i eliminering av spill och kontaminering
- Gjutna graderingar med blått övertryck ger hållbarhet och synlighet för mätning
- Antisugbas minimerar spill när cylindern lyfts från våt yta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Klass | Klass B |
| skala | blå |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Examen | 20 mL |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Cirkulär |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| Visa mer |