Läs mer
Azlon™ Squat Form Cylinder i polypropen
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Description
Designfunktioner:
- Squat design säkerställer stabilitet
- Unik självdränerande bas eliminerar vattenuppsamling under tvätt i en automatisk laboratorietvättmaskin, vilket resulterar i eliminering av spill och kontaminering
- Gjutna graderingar med blått övertryck ger hållbarhet och synlighet för mätning
- Antisugbas minimerar spill när cylindern lyfts från våt yta
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1PK |
| Klass | B |
| skala | blå |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Examen | 5 mL |
| Skala Färg | Blått |
| Bastyp | Cirkulär |
| Höjd (metrisk) | 192 mm |
| Show More |