Läs mer
Azlon™ Squat Form Cylinder i polypropen
Produktkod. p-8001868
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11353434
Brand: Azlon CPS1000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för god kemikalie- och temperaturbeständighet. Designen av Azlon™ Polypropylene Squat Form Cylindrar ger ökad stabilitet på bänken och enkel hantering. Idealisk för användning i labbområden med begränsat utrymme.
Designfunktioner:
  • Squat design säkerställer stabilitet
  • Unik självdränerande bas eliminerar vattenuppsamling under tvätt i en automatisk laboratorietvättmaskin, vilket resulterar i eliminering av spill och kontaminering
  • Gjutna graderingar med blått övertryck ger hållbarhet och synlighet för mätning
  • Antisugbas minimerar spill när cylindern lyfts från våt yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Antal per förpackning 1PK
Klass B
skala blå
Diameter (metrisk) 83 mm
Examen 20 mL
Skala Färg Blått
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 285 mm
Typ Ograderad mätcylinder