Läs mer
Azlon™ Reservstoppkran för HDPE Aspirator
Produktkod. 11333464
Change view
För användning med (utrustning):
HDPE aspiratorflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11333464 HDPE aspiratorflaska Varje
1 options
Produktkod. 11333464 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer SCBNP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00 SEK
    239.33 SEK / Paket med 1
    Save 51.67 SEK
    17% Av
I lager
Ersätter läckande eller utslitna kranar. Azlon™ Reservstoppkran för HDPE-sug ger en utmärkt tätning och är läckagesäkra när de installeras på rätt sätt.
  • För användning med Heavy Duty Polypropylen (HDPE) aspiratorer
  • Öppnar och stänger i ett kvarts varv
  • Läcksäker
Specifikationer
Typ Reserv kran
Material HDPE
För användning med (utrustning) HDPE aspiratorflaska