Läs mer
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Kapacitet (metrisk):
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL
50 mL, 100 mL, and 250 mL
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 uppsättningar
Beskrivning
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Set of popular classic Azlon beakers
- Polypropylene material - good chemical resistance
- Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Ideal for General Laboratory Use |
| Inkluderar | Set of 3 Beakers, (500, 1000 and 2000 mL) |
| Typ | Straight Sided |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7056 |