Läs mer
Azlon™ Raksidiga bägare
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Raksidiga bägare ger en utmärkt lösning för mätning och dispensering i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
- Autoclavable to 121deg.C
- Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Squat form, rimmed edge, wide spout
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
- Complies with ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Translucent |
| Diameter (metrisk) Yttre | 94 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 94 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Ideal for General Laboratory Use |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Ökar | 50 mL |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | -20°C to +135°C |
| Visa mer |