Läs mer
Azlon™ Azlon™ Raksidiga bägare
Produktkod. 10349324
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10349324 1000 mL Paket med 5
10237974 10 mL Paket med 10
10064274 25 mL -
10799375 50 mL Paket med 10
10452205 100 mL Paket med 10
10156444 250 mL Paket med 10
10330045 400 mL Paket med 10
10074184 500 mL Paket med 10
10176304 600 mL Paket med 5
10329564 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10349324 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BDA240P
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Raksidiga bägare ger en utmärkt lösning för mätning och dispensering i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Idealisk för allmänt laboratoriebruk - rak stabil form
  • Squat form, kantad kant, bred pip
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
  • Överensstämmer med ISO 7056
Tekniske data
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 127 mm
Diameter (metrisk) Överst 127 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för allmänt laboratoriebruk
Höjd (metrisk) 126 mm
Ökar 100 mL
Kvantitet 5 Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056, FDA
skala Blue Metric Scale
Stil Griffin, Low Form
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.