Läs mer
Azlon™ Raksidiga bägare
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Raksidiga bägare ger en utmärkt lösning för mätning och dispensering i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
- Autoklaverbar till 121°C
- Idealisk för allmänt laboratoriebruk - rak stabil form
- Squat form, kantad kant, bred pip
- Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
- Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 62 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 62 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänt laboratoriebruk |
| Höjd (metrisk) | 62 mm |
| Ökar | 10 mL |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | -20 °C till +135 °C |
| Visa mer |