Läs mer
Azlon™ Raksidiga bägare
Produktkod. 10799375
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10799375
Brand: Azlon BDA218P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Raksidiga bägare ger en utmärkt lösning för mätning och dispensering i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Idealisk för allmänt laboratoriebruk - rak stabil form
  • Squat form, kantad kant, bred pip
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
  • Överensstämmer med ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm
Diameter (metrisk) Överst 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för allmänt laboratoriebruk
Höjd (metrisk) 51 mm
Ökar 5 mL
Kvantitet 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056, FDA