Läs mer
Azlon™ Raka bägare
Produktkod. p-8002918
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10237974 10 mL Paket med 10
10064274 25 mL -
10799375 50 mL Paket med 10
10452205 100 mL Paket med 10
10156444 250 mL Paket med 10
10330045 400 mL Paket med 10
10074184 500 mL Paket med 10
10176304 600 mL Paket med 5
10349324 1000 mL Paket med 5
10329564 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10237974 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BDA208P
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Raksidiga bägare ger en utmärkt lösning för mätning och dispensering i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
  • Autoklaverbar till 121°C
  • Idealisk för allmänt laboratoriebruk - rak stabil form
  • Squat form, kantad kant, bred pip
  • Graderingarna är tydligt tryckta i outplånligt lösningsmedelsresistent bläck
  • Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Diameter (metrisk) Överst 32 mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för allmänt laboratoriebruk
Höjd (metrisk) 32 mm
Ökar 1 mL
Kvantitet 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056, FDA
skala Blå metriska skalan
Stil Griffin, låg form