Läs mer
Azlon™ Avsmalnande bägare med gjutna gradering
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Avsmalnande bägare med gjutna graderingar ger en utmärkt lösning för att mäta och dispensera kemikalier i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
- Avsmalnande bägare med inbyggd droppfri hällpip
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Stapelbar utrymmesbesparande design
- Tillverkad av polypropen med hög klarhet
- Hållbar och ekonomisk med tydliga, gjutna permanenta graderingar
- Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i mikrobiologiska laboratorier, vävnadskultur eller miljöer |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Ökar | 100 mL |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | -20 °C till +135 °C |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |