Läs mer
Azlon™ Avsmalnande bägare med gjutna gradering
Produktkod. 11363474
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11363474
Brand: Azlon BPM2000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och god kemikaliebeständighet. Azlon™ Avsmalnande bägare med gjutna graderingar ger en utmärkt lösning för att mäta och dispensera kemikalier i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
  • Avsmalnande bägare med inbyggd droppfri hällpip
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Stapelbar utrymmesbesparande design
  • Tillverkad av polypropen med hög klarhet
  • Hållbar och ekonomisk med tydliga, gjutna permanenta graderingar
  • Överensstämmer med ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 163 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för användning i mikrobiologiska laboratorier, vävnadskultur eller miljöer
Höjd (metrisk) 188 mm
Ökar 200 mL
Kvantitet 1/Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056