Learn More
Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar
Product Code. 10469130
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
10469130 100 mL Paket med 10
12623132 25 mL Paket med 10
12633132 50 mL Paket med 10
11960975 250 mL Paket med 10
11970975 400 mL Paket med 10
11980975 500 mL Paket med 10
12653132 600 mL Paket med 5
11990975 1000 mL Paket med 5
11900985 2000 mL Varje
12030892 3000 mL Varje
12040892 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10469130 Supplier Azlon Supplier No. BPB0100P
Beräknad leverans: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för optimal synlighet och god kemikalieresistens. Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar ger en utmärkt lösning för att mäta och dispensera kemikalier i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
  • Avsmalnande staplingsstil - platsbesparande och lätt att hantera
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Skarpa, blå, lättlästa outplånliga graderingar
  • Exakta droppfria hällpipar
  • Överensstämmer med ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) bas 47 mm
Diameter (metrisk) Yttre 61.5 mm
Diameter (metrisk) Överst 61.5 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för användning i mikrobiologiska laboratorier, vävnadskultur eller miljöer
Höjd (metrisk) 73 mm
Ökar 20 mL
Kvantitet 10/Pk.
Temperatur (metrisk) Max. Drift -20 °C till +135 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056, FDA
skala Blå tryckt skala