Läs mer
Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar
Beskrivning
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för optimal synlighet och god kemikalieresistens. Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar ger en utmärkt lösning för att mäta och dispensera kemikalier i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
- Avsmalnande staplingsstil - platsbesparande och lätt att hantera
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Skarpa, blå, lättlästa outplånliga graderingar
- Exakta droppfria hällpipar
- Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) bas | 97 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i mikrobiologiska laboratorier, vävnadskultur eller miljöer |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Ökar | 100 mL |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Visa mer |