Läs mer
Azlon™ Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar
Beskrivning
Tillverkad av polypropen med hög klarhet för optimal synlighet och god kemikalieresistens. Azlon™ Avsmalnande bägare med tryckta graderingar ger en utmärkt lösning för att mäta och dispensera kemikalier i laboratoriemiljö och finns i storlekar för att passa många behov.
- Avsmalnande staplingsstil - platsbesparande och lätt att hantera
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Skarpa, blå, lättlästa outplånliga graderingar
- Exakta droppfria hällpipar
- Överensstämmer med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) bas | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50.5 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 50.5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i mikrobiologiska laboratorier, vävnadskultur eller miljöer |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Ökar | 10 mL |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Visa mer |