Läs mer
Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock
Produktkod. 12006902
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderar:
Snap-On Lock
Tättslutande LDPE-lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
12006902 1000 mL Tättslutande LDPE-lock Paket med 100
12076892 125 mL Snap-On Lock Paket med 250
12086892 250 mL Tättslutande LDPE-lock -
12096892 400 mL Tättslutande LDPE-lock Paket med 100
12016902 2000 mL Tättslutande LDPE-lock Paket med 50
12585087 2500 mL Tättslutande LDPE-lock Paket med 25
12036902 5000 mL Tättslutande LDPE-lock Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12006902 Leverantör Azlon Leverantörsnummer JWH1000P
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kraftig, kemiskt resistent polypropen och autoklaverbar vid 121 °C Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Locket har ett formgjutet handtag för säker och säker bärning. Squat form ger enkel placering på hyllor, bänk eller under transport. Formgjutna graderingar ger snabb och enkel volymbedömning. Caps on 10& 20 liters carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar.
  • Användbara lätta avsmalnande behållare med tättslutande LDPE-lock
  • God kemikaliebeständighet
  • Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mer
  • Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med USA föreskrifter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover, pulver, djurfoder
Inkluderar Tättslutande LDPE-lock
Material Polypropen
Kvantitet 100/PK
Temperaturområde (metriskt) –20 till 135 °C
Vikt (metrisk) 5.32 kg
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 120 mm
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Snäpplock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Produkttyp Förvaringsbehållare