Läs mer
Azlon™ Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock
Beskrivning
- Användbara lätta avsmalnande behållare med tättslutande LDPE-lock
- God kemikaliebeständighet
- Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mer
- Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med USA föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring av prover, pulver, djurfoder |
| Inkluderar | Tättslutande LDPE-lock |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 25/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –20 till 135 °C |
| Vikt (metrisk) | 5.43 kg |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Visa mer |