Läs mer
Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock
Tillverkad av kraftig, kemiskt resistent polypropen och autoklaverbar vid 121 °C Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Locket har ett formgjutet handtag för säker och säker bärning. Squat form ger enkel placering på hyllor, bänk eller under transport. Formgjutna graderingar ger snabb och enkel volymbedömning. Caps on 10& 20 liters carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar.
Brand: Azlon JWH0500P
Beskrivning
- Användbara lätta avsmalnande behållare med tättslutande LDPE-lock
- God kemikaliebeständighet
- Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mer
- Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med USA föreskrifter
Specifikationer
400 mL | |
Tättslutande LDPE-lock | |
100/PK | |
3.13 kg | |
Autoklaveringsbar | |
Rund | |
Förvaringsbehållare | |
70 mm |
Förvaring av prover, pulver, djurfoder | |
HDPE | |
–20 till 135 °C | |
Ja | |
Bred | |
90 mm | |
LDPE | |
Snäpplock |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed