Läs mer
Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Inkluderar:
Snap-On Lock
Tättslutande LDPE-lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
- Användbara lätta avsmalnande behållare med tättslutande LDPE-lock
- God kemikaliebeständighet
- Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mer
- Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med USA föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring av prover, pulver, djurfoder |
| Inkluderar | Snap-On Lock |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 250 förpackning |
| Temperaturområde (metriskt) | –20 till 135 °C |
| Vikt (metrisk) | 3.4 kg |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |