Läs mer
Azlon™ Avsmalnande fogmuff i glas
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För fettfria och högvakuumtätningar med användning Quickfit™ slipade glasfogar
- Stark konstruktion med räfflad axel för enkel hantering och upprepad användning
- Självsmörjande och icke-kontaminerande
- Arbetstemperaturintervall -100 C °till +260 °C
- Arbetsvakuum≤ 10 -3 atmosfärer
- Mycket resistent mot kemiska angrepp
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Avsmalnande ärmar |
| Temperaturområde (metriskt) | –100 till 250 °C |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |