Läs mer
AZM475271, MedChemExpress
Beskrivning
AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZM475271 |
| CAS | 476159-98-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27ClN4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | M475271 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (94.82 mM) |
| LEDER | CN1CCC(COC2=CC3=NC=NC(NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=C3C=C2OC)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.94 |
| Visa mer |