Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar
Produktkod. 15668793
Mått (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250mm
nr per ärende:
1200
2000
2400
2500
3600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2400
Paket med 2500
Paket med 3600
Produktkod. 15668793
Brand: Synergy Healthcare™ PF250500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifikationer
Innehåll och lagring Cool dry place
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Förslutningstyp Heat Seal
Färg Blue
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Sterilization of equipment
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
nr per ärende 1200
Tätningstemperaturområde 170°C to 210°C
Draghållfasthet 6.30 kN/m
Mått (L x B) 500 x 250mm
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Produkttyp Sterilization Pouch