Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar
Produktkod. 15671954
Change view
Mått (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
500 x 250 mm
nr per ärende:
1200
2000
2400
2500
3600
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2400
Paket med 2500
Paket med 3600
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) nr per ärende unitSize
15671954 210 x 150 mm 2000 Paket med 2000
15641954 150 x 100 mm 3600 Paket med 3600
15668793 500 x 250 mm 1200 Paket med 1200
15651954 250 x 100 mm 2400 Paket med 2400
15661954 300 x 100 mm 2500 Paket med 2500
15681954 320 x 150 mm 2000 Paket med 2000
15601964 250 x 75 mm 2400 Paket med 2400
15691954 420 x 200 mm 1200 Paket med 1200
12769005 420 x 200 mm 1200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15671954 Leverantör Synergy Healthcare™ Leverantörsnummer MBO1007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Tillverkad av specialbehandlat papper, mindre fibrer frigörs när påsen öppnas och minskar risken för kontaminering
  • Ny filmteknik ökar slaghållfastheten för påsfilm upp till 10 gånger, eliminerar praktiskt taget splittring av film vid öppning
  • Indikatorer är placerade mellan de 2 skikten som utgör påsfilmen, förhindrar förskjutning och läckage av bläck
  • Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Innehåll och lagring Sval torr plats
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 2000
Tätningstemperaturområde 170 °C till 210 °C
Draghållfasthet 6.30 kN/m
Mått (L x B) 210 x 150 mm