Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Platta påsar
Beskrivning
- Tillverkad av specialbehandlat papper, mindre fibrer frigörs när påsen öppnas och minskar risken för kontaminering
- Ny filmteknik ökar slaghållfastheten för påsfilm upp till 10 gånger, eliminerar praktiskt taget splittring av film vid öppning
- Indikatorer är placerade mellan de 2 skikten som utgör påsfilmen, förhindrar förskjutning och läckage av bläck
- Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sval torr plats |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 1200 |
| Tätningstemperaturområde | 170 °C till 210 °C |
| Visa mer |