Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted rullar
Produktkod. 12380479
Change view
Mått (L x B):
100 mx 100 mm
100 mx 150 mm
100 mx 200 mm
100 mx 300 mm
Kvantitet:
1 st
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
12380479 100 mx 100 mm 1 st Varje
15631974 100 mx 100 mm 1 st Paket med 4
15604977 100 mx 300 mm 4/Cs. Varje
15641974 100 mx 150 mm 4/Cs. Paket med 4
12390479 100 mx 150 mm 4/Cs. Varje
15651974 100 mx 200 mm 4/Cs. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12380479 Leverantör Synergy Healthcare™ Leverantörsnummer RG10050100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 SEK
    851.10 SEK / Paket med 1
    Save 140.90 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Skyddar dess innehåll från försämring, skador och kontaminering
  • Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN868-5 och ISO11607-1
Färg Blått
Material Polyester, polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Steriliseringsmetod Steam och EO
Mått (L x B) 100 mx 100 mm
Produkttyp Steriliseringsrulle
Längd (metrisk) 200 m