Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted rullar
Produktkod. 12390479
Mått (L x B):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Kvantitet:
1 st
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12390479
Brand: Synergy Healthcare™ RG15050100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Skyddar dess innehåll från försämring, skador och kontaminering
  • Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN868-5 och ISO11607-1
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 4/Cs.
Steriliseringsmetod Steam och EO
Mått (L x B) 100 m x 150 mm
Längd (metrisk) 100 m
Produkttyp Sterilization Bag