Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted rullar
Produktkod. p-8391024
Mått (L x B):
100 mx 100 mm
100 mx 150 mm
100 mx 200 mm
100 mx 300 mm
Kvantitet:
1 st
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15631974
Brand: Synergy Healthcare™ MRF1060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Skyddar dess innehåll från försämring, skador och kontaminering
  • Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN868-5 och ISO11607-1
Färg Blått
Material Polyester, polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Steriliseringsmetod Steam och EO
Mått (L x B) 100 mx 100 mm
Längd (metrisk) 200 m
Produkttyp Steriliseringsrulle