Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Självförslutande sterilisatorpåsar
Produktkod. 15611984
Change view
Mått (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300 mm
nr per ärende:
400
800
1200
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 400
Paket med 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) nr per ärende unitSize
15611984 230 x 90 mm 1200 Paket med 1200
15661974 250 x 130 mm 1200 Paket med 1200
15671974 350 x 130 mm 2000 Paket med 2000
15681974 330 x 200 mm 800 Paket med 800
15691974 390 x 300 mm 400 Paket med 400
15601984 200 x 90 mm 1200 Paket med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15611984 Leverantör Synergy Healthcare™ Leverantörsnummer MBA1082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1935.30 SEK / Paket med 1200
    Save 314.70 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Självförslutningssterilisatorpåsar är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Tillverkad av specialbehandlat papper, mindre fibrer frigörs när påsen öppnas och minskar risken för kontaminering
  • Ny filmteknik ökar slaghållfastheten för påsfilm upp till 10 gånger, eliminerar praktiskt taget splittring av film vid öppning
  • Indikatorer är placerade mellan de 2 skikten som utgör påsfilmen, förhindrar förskjutning och läckage av bläck
  • Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifikationer
Innehåll och lagring Sval torr plats
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 1200
Steriliseringsmetod Steam och EtO
Draghållfasthet 6.30 kN/m
Mått (L x B) 230 x 90 mm
Produkttyp Steriliseringspåse
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Tjocklek (metrisk) 135 μm