Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Självförslutande sterilisatorpåsar
Produktkod. 15681974
Mått (L x B):
200 x 90 mm
230 x 90 mm
250 x 130 mm
330 x 200 mm
350 x 130mm
390 x 300 mm
nr per ärende:
400
800
1200
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 400
Paket med 800
Produktkod. 15681974
Brand: Synergy Healthcare™ SSP20330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativt förformad, värmeförseglingsbar, avdragbar steril barriärförpackning. Synergy Healthcare™ Azo™ Självförslutningssterilisatorpåsar är lämpliga för sterilisering av kirurgiska instrument, laboratorieutrustning eller små till medelstora set med ånga eller etylenoxid.
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifikationer
Innehåll och lagring Cool dry place
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Förslutningstyp Self-adhesive
Färg Blue
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Autoclaves
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 135 μm
nr per ärende 800
Steriliseringsmetod Steam and EtO
Draghållfasthet 6.30 kN/m
Mått (L x B) 330 x 200 mm
Längd (metrisk) 330 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Sterilization Pouch