Läs mer
Synergy Healthcare™ Azo™ Självförslutande sterilisatorpåsar
Mått (L x B):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200mm
350 x 130mm
390 x 300mm
nr per ärende:
400
800
1200
2000
Unit Size:
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 400
Paket med 800
Description
- Tillverkad av specialbehandlat papper, mindre fibrer frigörs när påsen öppnas och minskar risken för kontaminering
- Ny filmteknik ökar slaghållfastheten för påsfilm upp till 10 gånger, eliminerar praktiskt taget splittring av film vid öppning
- Indikatorer är placerade mellan de 2 skikten som utgör påsfilmen, förhindrar förskjutning och läckage av bläck
- Möt EN ISO 11607 del 1 och EN 868-4 standarder
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Sval torr plats |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 135μ m |
| nr per ärende | 1200 |
| Show More |