Läs mer
Azobensen-4,4'-dikarbonyldiklor, TRC
Produktkod. 30347245
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347245 100 mg
1 options
Produktkod. 30347245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA931013100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
CAS 10252-29-6
Molekylformel C14H8Cl2N2O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H
LEDER ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl
IUPAC-namn 4-[(E)-(4-karbonkloridolfenylfenyl)diazenyl]bensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 307.13
Formel vikt 305.9963