Läs mer
Azobensen-4,4'-dikarbonyldiklor, TRC
Produktkod. 30348384
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348384 10 mg
1 options
Produktkod. 30348384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA93101310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
CAS 10252-29-6
Molekylformel C14H8Cl2N2O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H
LEDER ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl
IUPAC-namn 4-[(E)-(4-karbonkloridolfenylfenyl)diazenyl]bensoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 307.13
Formel vikt 305.9963
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.