missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 586-91-4 |
| Molekylformel | C14H10N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O4/c17-13(18)9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(4-8-12)14(19)20/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20) |
| LEDER | O=C(O)C(C=C1)=CC=C1N=NC2=CC=C(C(O)=O)C=C2 |
| IUPAC-namn | 4,4'-(diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vikt | 270.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?