Läs mer
Azobensen, 97+%
Produktkod. 11498623
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498623 100 g 100g
11488623 25 g 25g
11408633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10425.22
 Begränsad artikel
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182,23 g/mol
Azobensen används för att konstruera fotoswitch-tjudrade ligander för att slå på och av proteinaktivitet. Det används också för att öka den extracellulära eller intracellulära koncentrationen av aktiva molekyler för att studera verkningsmekanismen hos sympatiska och parasympatiska neuromediatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Azobensen används för att konstruera fotoswitch-tjudrade ligander
för att slå på och av proteinaktivitet. Det används också för att öka den extracellulära eller intracellulära koncentrationen av aktiva molekyler för att studera verkningsmekanismen hos sympatiska och parasympatiska neuromediatorer.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, bensen och isättika. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Luft- och ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-33-3
Molekylformel C12H10N2
Molekylvikt (g/mol) 182.23
MDL-nummer MFCD00003022
InChI-nyckel DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC-namn difenyldiazen
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene
Smältpunkt 65 °C till 69 °C
Densitet 1.203
Kokpunkt 293 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,917
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, bensen och glaciäreddik. Olöslig i vatten.
Formel vikt 182.23
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.