Läs mer
Azobensen, 98 %
Produktkod. 10464125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10464125 250 g Glasflaska 250g
10167510 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401542500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-33-3
Molekylformel C12H10N2
Molekylvikt (g/mol) 182.23
MDL-nummer MFCD00003022
InChI-nyckel DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
PubChem CID 2272
ChEBI CHEBI:190358
IUPAC-namn difenyldiazen
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene
Smältpunkt 66,0 °C till 69,0 °C
Färg Orange
Densitet 100g/mL
Kokpunkt 293,0 °C
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5N=NC6H5
Kvantitet 250 g
Beilstein 16, 8
Merck Index 15, 909
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, glaciärättiksyra, aceton och bensen
Formel vikt 182.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.